Glycocyamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Glycocyamin, N-Amidinoglycine, 2-Guanidinoacetic acid, Guanidinoacetic Acid, Guanidoacetic Acid
G0167-25G G0167-500G
TCIAG0167-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAG0167-25G TCIAG0167-500G
Glycocyamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Glycocyamine
Formule: C₃H₇N₃O₂
MW: 117,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004278
Numéro CAS: 352-97-6
EINECS: 206-529-5
Merck Index: 14,04495
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité