Guanine sulphate dihydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
G0168-1G G0168-25G
TCIAG0168-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0168-1G TCIAG0168-25G
Guanine sulphate dihydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Guanine sulphate dihydrate
Formule: C₅H₅N₅O
Numéro MDL: MFCD00213671
Numéro CAS: 10333-92-3
EINECS: 233-727-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot HCl almost transparency
Drying loss 7.0 to 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité