Glycyl-L-leucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-(2-Aminoacetamido)-4-methylpentanoic acid, H-Gly-Leu-OH
G0181-1G G0181-5G
TCIAG0181-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAG0181-1G TCIAG0181-5G
Glycyl-L-leucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Glycyl-L-leucine
Formule: C₈H₁₆N₂O₃
MW: 188,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008127
Numéro CAS: 869-19-2
EINECS: 212-785-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28ff84354d47ccccce335d9272c45c47bc8e6585&vid=28ff84354d47ccccce335d9272c45c47bc8e6585&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -33.0 to -37.0 deg (C=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité