3-(Allyloxy)-1,2-propanediol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Glycerol-1-allylether, Glycerol alpha-Monoallyl Ether
G0189-25G G0189-500G
TCIAG0189-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAG0189-25G TCIAG0189-500G
3-(Allyloxy)-1,2-propanediol ≥99.0% (par GC)
3-Allyloxy-1,2-propanediol
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point d'éclair: 134°C
Numéro MDL: MFCD00004721
Numéro CAS: 123-34-2
EINECS: 204-620-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité