Glutaconaldehydedianil hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAG0201-250GEA 285 EUR InStock
TCIAG0201-250G TCIAG0201-25G
Glutaconaldehydedianil hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Glutaconaldehydedianil hydrochloride
Formule: C₁₇H₁₆N₂
MW: 284,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012630
Numéro CAS: 1497-49-0
EINECS: 216-094-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité