Sodium glucoheptonate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
G0214-25G G0214-500G
TCIAG0214-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0214-25G TCIAG0214-500G
Sodium glucoheptonate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium glucoheptonate dihydrate
Formule: C₇H₁₄O₈
Numéro MDL: MFCD00013425
Numéro CAS: 31138-65-5
EINECS: 250-480-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +6.0 deg (C=10, H2O)
Water 11.0 to 14.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité