Glycine zinc salt monohydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour la recherche sur les protéines
Fournisseur: TCI
Synonyms: Zinc Glycinate
G0215-25G G0215-5G
TCIAG0215-25GEA 179 EUR InStock
TCIAG0215-25G TCIAG0215-5G
Glycine zinc salt monohydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour la recherche sur les protéines
Glycine zinc salt monohydrate
Formule: C₂H₅NO₂
MW: 213,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070561
Numéro CAS: 14281-83-5
EINECS: 238-173-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fb4c8bedc731f23c9bd6b81924c86ae2fc1af35&vid=5fb4c8bedc731f23c9bd6b81924c86ae2fc1af35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 7.4 to 8.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité