DL-Glyceraldehyde diethyl acetal ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
G0216-25G G0216-5G
TCIAG0216-25GEA 601 EUR InStock
TCIAG0216-25G TCIAG0216-5G
DL-Glyceraldehyde diethyl acetal ≥95.0% (par GC)
DL-Glyceraldehyde diethyl acetal
Formule: C₇H₁₆O₄
MW: 164,20 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD00059599
Numéro CAS: 10487-05-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité