Penta-O-acetyl-ɑ-D-glucopyranose ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-glycopyranose, ɑ-D-Glucose Pentaacetate, 1,2,3,4,6-Penta-O-Acetyl-A-D-Glycopyranose, α-D(+)-Glucose pentaacetate, (2R,3R,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, Pentaacetyl-ɑ-D-glucose, α-D-Glucose pentaacetate
G0225-25G G0225-250G
TCIAG0225-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAG0225-25G TCIAG0225-250G
Penta-O-acetyl-ɑ-D-glucopyranose ≥97.0% (par GC)
Penta-O-acetyl-alpha-D-glucopyranose
Formule: C₁₆H₂₂O₁₁
MW: 390,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064071
Numéro CAS: 604-68-2
EINECS: 210-073-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +104 to +107 deg (C=1.5, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité