Guaiacylglycerol-β-guaiacyl ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)propane-1,3-diol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)-1,3-propanediol
G0233-1G G0233-100MG
TCIAG0233-1GEA 806 EUR InStock
TCIAG0233-1G TCIAG0233-100MG
Guaiacylglycerol-β-guaiacyl ether ≥97.0% (par GC)
Guaiacylglycerol-beta-guaiacyl ether
Formule: C₁₇H₂₀O₆
MW: 320,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060144
Numéro CAS: 7382-59-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 99.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité