Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Amidinothiourea ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Guanylthiourea

G0234-25G G0234-500G G0234-100G
TCIAG0234-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAG0234-25G TCIAG0234-500G TCIAG0234-100G
Amidinothiourea ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Amidinothiourea


Formule: C₂H₆N₄S
MW: 118,158 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014472
Numéro CAS: 2114-02-5
EINECS: 218-308-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a541d836a85ead950fc5f2e72634c7718975eaef&vid=a541d836a85ead950fc5f2e72634c7718975eaef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité