L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Gulonic acid-1,4-lactone, (3S,4R,5R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxydihydrofuran-2(3H)-one, L-Gulonolactone
G0235-25G G0235-5G
TCIAG0235-25GEA 211 EUR InStock
TCIAG0235-25G TCIAG0235-5G
L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone ≥98.0% (par GC)
L-(+)-Gulonic acid-gamma-lactone
Formule: C₆H₁₀O₆
MW: 178,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064331
Numéro CAS: 1128-23-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +55.0 to +57.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité