Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Gulose ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: L-(+)-Gulose

G0239-1G G0239-25G G0239-5G
TCIAG0239-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAG0239-1G TCIAG0239-25G TCIAG0239-5G
L-Gulose ≥98.0% (par HPLC)
L-Gulose


Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00136022
Numéro CAS: 6027-89-0
EINECS: 227-897-3
Merck Index: 14,04579
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +28.0 deg (C=0.5, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité