Glycerol formal (mixture of 1,3-dioxan-5-ol and 4-hydroxymethyldioxolane) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
G0244-25ML G0244-500ML
TCIAG0244-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0244-25ML TCIAG0244-500ML
Glycerol formal (mixture of 1,3-dioxan-5-ol and 4-hydroxymethyldioxolane) ≥98.0% (par GC)
Glycerol formal (mixture of 1,3-dioxan-5-ol and 4-hydroxymethyldioxolane)
Formule: C₄H₈O₃
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00003218
Numéro CAS: 99569-11-6
Merck Index: 14,04485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité