Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
G0247-25G G0247-250G
TCIAG0247-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAG0247-25G TCIAG0247-250G
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose ≥97.0% (par GC)
Penta-O-acetyl-beta-D-galactopyranose
Formule: C₁₆H₂₂O₁₁
Numéro MDL: MFCD00063259
Numéro CAS: 4163-60-4
EINECS: 224-008-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +26.0 deg (C=2, Methanol)
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité