D-Galactal ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
G0273-1G G0273-5G
TCIAG0273-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAG0273-1G TCIAG0273-5G
D-Galactal ≥98.0% (par HPLC)
D-Galactal
Formule: C₆H₁₀O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038067
Numéro CAS: 21193-75-9
EINECS: 244-264-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -23.0 deg (C=1.2, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité