D-Glucal ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,5-Anhydro-2-deoxy-D-arabino-hex-1-enitol
G0274-1G G0274-5G
TCIAG0274-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAG0274-1G TCIAG0274-5G
D-Glucal ≥97.0% (par GC)
D-Glucal
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067186
Numéro CAS: 13265-84-4
EINECS: 236-259-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bfc1e2ecd853afbb2c22f5cbabcc0f36942765e&vid=7a1e6409207bb083406c1f38e8db00a133806691&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 62.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -12.0 deg (C=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité