Copper(II) gluconate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
G0275-25G G0275-100G
TCIAG0275-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0275-25G TCIAG0275-100G
Copper(II) gluconate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Copper(II) gluconate
Formule: C₁₂H₂₂CuO₁₄
MW: 453,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075297
Numéro CAS: 527-09-3
EINECS: 208-408-2
Merck Index: 14,02640
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +19.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité