(S)-Glycidyl trityl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
G0285-25G G0285-5G
TCIAG0285-25GEA 202 EUR InStock
TCIAG0285-25G TCIAG0285-5G
(S)-Glycidyl trityl ether ≥98.0% (par GC)
(S)-Glycidyl trityl ether
Formule: C₂₂H₂₀O₂
MW: 316,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00273373
Numéro CAS: 129940-50-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -12.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité