(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-(+)-Glycidyl nosylate, (S)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate, Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulphonate
G0287-25G G0287-5G
TCIAG0287-25GEA 148 EUR InStock
TCIAG0287-25G TCIAG0287-5G
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (par GC)
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
Formule: C₉H₉NO₆S
MW: 259,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064582
Numéro CAS: 115314-14-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité