4-Glycidyloxycarbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole, Carvedilol Related Compound D
G0296-25G G0296-5G
TCIAG0296-25GEA 150 EUR InStock
TCIAG0296-25G TCIAG0296-5G
4-Glycidyloxycarbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Glycidyloxycarbazole
Formule: C₁₅H₁₃NO₂
MW: 239,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411884
Numéro CAS: 51997-51-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in THF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité