Galactinol hydrate ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-O-alpha-D-Galactopyranosyl-L-myo-inositol
G0298-1G G0298-100MG
TCIAG0298-1GEA 325 EUR InStock
TCIAG0298-1G TCIAG0298-100MG
Galactinol hydrate ≥99.0% (par HPLC)
Galactinol hydrate
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30 g/mol
Numéro CAS: 3687-64-7
EINECS: 222-982-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D +128 to +135 deg (C=1, H2O)
Water (Vaporization methoed) max. 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité