Gal[2346Ac]β1-3)GlcN3[46Bzd]-β-MP ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methoxyphenyl 3-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-2-azido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
G0309-1G G0309-5G
TCIAG0309-1GEA 137 EUR InStock
TCIAG0309-1G TCIAG0309-5G
Gal[2346Ac]β1-3)GlcN3[46Bzd]-β-MP ≥98.0% (par HPLC)
Gal[2346Ac]beta(1-3)GlcN3[46Bzd]-beta-MP
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c281dda80ebc4c8f55f9739bbd457ad6a0c83a9d&vid=5940be877bf4df80b8ee1d5c9f358d2def4ce1f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -15.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité