Ganciclovir ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
G0315-5G G0315-25G
TCIAG0315-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAG0315-5G TCIAG0315-25G
Ganciclovir ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ganciclovir
Formule: C₉H₁₃N₅O₄
Point de fusion: 250°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00870588
Numéro CAS: 82410-32-0
Merck Index: 14,04363
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6619b7e7553a0810627cdc05c83da2eba5b10dee&vid=6619b7e7553a0810627cdc05c83da2eba5b10dee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 4.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité