Gabapentin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
G0318-25G G0318-5G
TCIAG0318-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAG0318-25G TCIAG0318-5G
Gabapentin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Gabapentin
Formule: C₉H₁₇NO₂
Point de fusion: 166°C
Numéro MDL: MFCD00865286
Numéro CAS: 60142-96-3
EINECS: 262-076-3
Merck Index: 14,04319
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité