(R)-N-Glycidylphthalimide ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide, (R)-2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione
G0327-25G G0327-5G
TCIAG0327-25GEA 211 EUR InStock
TCIAG0327-25G TCIAG0327-5G
(R)-N-Glycidylphthalimide ≥99.0% (par GC)
(R)-N-Glycidylphthalimide
Formule: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973349
Numéro CAS: 181140-34-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -13.0 deg (C=2.2, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité