Glucan (de la levure noire)
Fournisseur: TCI
Synonyms: beta-D-Glucan, Glucosan
G0331-1G G0331-5G
TCIAG0331-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAG0331-1G TCIAG0331-5G
Glucan (de la levure noire)
Glucan
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Numéro MDL: MFCD00466924
Numéro CAS: 9012-72-0
EINECS: 232-739-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Beta-1,3-1,6-Glucan min. 80 %
Drying loss max. 8.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité