Gliquidone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-(2-(7-methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethyl)benzenesulphonamide
G0332-1G G0332-5G
TCIAG0332-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAG0332-1G TCIAG0332-5G
Gliquidone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Gliquidone
Formule: C₂₇H₃₃N₃O₆S
MW: 527,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00631870
Numéro CAS: 33342-05-1
EINECS: 251-463-2
Merck Index: 14,04443
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 188.3 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité