Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Geldanamycin ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAG0334-10MGEA 113 EUR InStock
TCIAG0334-10MG
Geldanamycin ≥98.0% (par HPLC)
Geldanamycin


Formule: C₂₉H₄₀N₂O₉
MW: 560,64 g/mol
Point de fusion: 255°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00274570
Numéro CAS: 30562-34-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.75 to 5.25 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité