β-D-Glucopyranose-1-phosphate disodium salt ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
G0339-100MG G0339-20MG
TCIAG0339-100MGEA 1890 EUR InStock
TCIAG0339-100MG TCIAG0339-20MG
β-D-Glucopyranose-1-phosphate disodium salt ≥98.0% (par HPLC)
beta-D-Glucopyranose-1-phosphate disodium salt
Formule: C₆H₁₃O₉P
MW: 304,10 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 83833-15-2
EINECS: 280-989-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité