Glipizide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
G0369-1G G0369-5G
TCIAG0369-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAG0369-1G TCIAG0369-5G
Glipizide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Glipizide
Formule: C₂₁H₂₇N₅O₄S
MW: 445,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072159
Numéro CAS: 29094-61-9
EINECS: 249-427-6
Merck Index: 14,04442
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité