(+)-Griseofulvin ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
G0384-25G G0384-5G
TCIAG0384-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAG0384-25G TCIAG0384-5G
(+)-Griseofulvin ≥97.0% (par HPLC)
(+)-Griseofulvin
Formule: C₁₇H₁₇ClO₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082343
Numéro CAS: 126-07-8
EINECS: 204-767-4
Merck Index: 14,04549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 218.0 to 222.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +350.0 to +364.0 deg (C=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité