Geniposide ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
G0385-1G G0385-100MG
TCIAG0385-1GEA 121 EUR InStock
TCIAG0385-1G TCIAG0385-100MG
Geniposide ≥95.0% (par HPLC)
Geniposide
Formule: C₁₇H₂₄O₁₀
Numéro MDL: MFCD16036219
Numéro CAS: 24512-63-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +16.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité