Glimepiride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Ethyl-4-methyl-N-(4-(N-((rel-(1r,4r)-4-methylcyclohexyl)carbamoyl)sulphamoyl)phenethyl)-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
G0395-1G G0395-5G
TCIAG0395-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAG0395-1G TCIAG0395-5G
Glimepiride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Glimepiride
Formule: C₂₄H₃₄N₄O₅S
MW: 490,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00878417
Numéro CAS: 93479-97-1
Merck Index: 14,04440
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité