Granisetron hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide Hydrochloride
G0401-200MG G0401-1G
TCIAG0401-200MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAG0401-200MG TCIAG0401-1G
Granisetron hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Granisetron hydrochloride
Formule: C₁₈H₂₄N₄O
MW: 348,88 g/mol
Point de fusion: 292°C
Numéro MDL: MFCD01747034
Numéro CAS: 107007-99-8
Merck Index: 14,04536
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité