GlcNAc beta(1-4)[Fuc alpha(1-6)]GlcNAc ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
G0423-2MG G0423-5MG
TCIAG0423-2MGEA 362 EUR InStock
TCIAG0423-2MG TCIAG0423-5MG
GlcNAc beta(1-4)[Fuc alpha(1-6)]GlcNAc ≥98.0% (par HPLC)
GlcNAc beta(1-4)[Fuc alpha(1-6)]GlcNAc
Formule: C₂₂H₃₈N₂O₁₅
MW: 570,55 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 108964-40-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7906e7c7c7bce2ccc57a8ce57bdf8e69a6c5b987&vid=7906e7c7c7bce2ccc57a8ce57bdf8e69a6c5b987&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité