Graphene, nanoplaquettes, Length: 5 µm, Ø 6-8 nm
Fournisseur: TCI
Attention
G0441-5G G0441-25G
TCIAG0441-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAG0441-5G TCIAG0441-25G
Graphene, nanoplaquettes, Length: 5 µm, Ø 6-8 nm
Graphene
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 1034343-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to lump
Thick 6 to 8 nm
Average size Equal to 5 micro_m
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité