2-[(Prop-2-ynyloxy)methyl]oxirane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
G0445-1G G0445-5G
TCIAG0445-1GEA 44 EUR InStock
TCIAG0445-1G TCIAG0445-5G
2-[(Prop-2-ynyloxy)methyl]oxirane ≥95.0% (par GC)
2-[(Prop-2-ynyloxy)methyl]oxirane
Formule: C₆H₈O₂
Point d'ébullition: 95°C
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00099300
Numéro CAS: 18180-30-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=548c1bc586641d3d3b57e7b46f419b0d9c99d584&vid=548c1bc586641d3d3b57e7b46f419b0d9c99d584&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité