Glyceryl Ascorbate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
G0451-5G G0451-25G
TCIAG0451-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAG0451-5G TCIAG0451-25G
Glyceryl Ascorbate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Glyceryl Ascorbate
Formule: C₉H₁₄O₈
MW: 250,20 g/mol
Numéro CAS: 1120360-13-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=019f9d45f3dbb076d96c68e35c6a517d4dcdad36&vid=019f9d45f3dbb076d96c68e35c6a517d4dcdad36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 156.0 to 161.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +52.0 to +57.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité