Guanabenz Acetate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(2,6-Dichlorobenzylidene)hydrazine-1-carboximidamide acetate
G0456-200MG G0456-1G
TCIAG0456-200MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAG0456-200MG TCIAG0456-1G
Guanabenz Acetate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Guanabenz Acetate
Formule: C₈H₈Cl₂N₄·C₂H₄O₂
MW: 291,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153801
Numéro CAS: 23256-50-0
EINECS: 245-534-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38861d8c1dcff9d39a22e389fcc75b4d098491c2&vid=38861d8c1dcff9d39a22e389fcc75b4d098491c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité