Genipin ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl (1S,2R,6S)-2-Hydroxy-9-(hydroxymethyl)-3-oxabicyclo[4.3.0]nona-4,8-diene-5-carboxylate, (1R,4aS,7aS)-Methyl 1-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1,4a,5,7a-tetrahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate
G0458-25MG G0458-100MG
TCIAG0458-25MGEA 44 EUR InStock
TCIAG0458-25MG TCIAG0458-100MG
Genipin ≥97.0% (par GC)
Genipin
Formule: C₁₁H₁₄O₅
MW: 226,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00888600
Numéro CAS: 6902-77-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 118.0 to 123.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +134 to +142 deg (C=1,MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité