Gabexate mesylate ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAG0464-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAG0464-1G
Gabexate mesylate ≥97.0% (sur base azote total)
Gabexate mesylate
Formule: C₁₆H₂₃N₃O₄·CH₃SO₃H
MW: 417,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210299
Numéro CAS: 56974-61-9
Merck Index: 14,04320
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité