1,4-Dioxanne-2,5-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Glycolide, 1,4-Dioxane-2,5-dione
G0467-5G G0467-25G
TCIAG0467-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAG0467-5G TCIAG0467-25G
1,4-Dioxanne-2,5-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,4-Dioxanne-2,5-dione
Formule: C₄H₄O₄
MW: 116,07 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00081108
Numéro CAS: 502-97-6
EINECS: 207-954-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité