Glycidyltrimethylammonium chloride ∼80% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Oxiranemethanaminium,N,N,N-trimethyl chloride, Glycidyltrimethylammoniumchloride, β,γ-Epoxypropyltrimethylammonium chloride, Trimethylglycidylammonium chloride
G0476-100G G0476-25G G0476-500G
TCIAG0476-100GEA 41.8 EUR InStock
TCIAG0476-100G TCIAG0476-25G TCIAG0476-500G
Glycidyltrimethylammonium chloride ∼80% dans l'eau
Glycidyltrimethylammonium chloride
Formule: C₆H₁₄ClNO
MW: 151,635 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011940
Numéro CAS: 3033-77-0
EINECS: 221-221-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6934289fcf8c9fe0403ab1379ab36bd42fbf1e4&vid=a6934289fcf8c9fe0403ab1379ab36bd42fbf1e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 75.0 to 85.0 w/w%
Water 15.0 to 25.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité