Graphene, nanoplaquettes, Length: 5 µm, Ø 2-10 nm
Fournisseur: TCI
Attention
G0499-1G G0499-5G
TCIAG0499-1GEA 114 EUR InStock
TCIAG0499-1G TCIAG0499-5G
Graphene, nanoplaquettes, Length: 5 µm, Ø 2-10 nm
Graphene
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 1034343-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité