Graphene, nanoplaquettes agrégats, particules submicroniques surface area 300 m²/g
Fournisseur: TCI
Attention
G0500-5G G0500-25G
TCIAG0500-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAG0500-5G TCIAG0500-25G
Graphene, nanoplaquettes agrégats, particules submicroniques surface area 300 m²/g
Graphene
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 1034343-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Specific surface 300.0 to 350.0 m2/g
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité