Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Graphene, nanoplaquettes agrégats, particules submicroniques surface area 500 m²/g

Fournisseur: TCI
Attention

G0501-5G G0501-25G
TCIAG0501-5GEA 109 EUR InStock
TCIAG0501-5G TCIAG0501-25G
Graphene, nanoplaquettes agrégats, particules submicroniques surface area 500 m²/g
Graphene


Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 1034343-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Specific surface 470 to 530 m2/g

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité