Germacrone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E,E)-Germacra-3,7(11),9-trien-6-one, (3E,7E)-3,7-Dimethyl-10-(propan-2-ylidene)cyclodeca-3,7-dien-1-one, trans,trans-3,7-Dimethyl-10-isopropylidene-3,7-cyclodecadien-1-one, (3E,7E)-3,7-Dimethyl-10-(propan-2-ylidene)cyclodeca-3,7-dienone
G0519-20MG G0519-100MG
TCIAG0519-20MGEA 140 EUR InStock
TCIAG0519-20MG TCIAG0519-100MG
Germacrone ≥98.0% (par GC)
Germacrone
Formule: C₁₅H₂₂O
MW: 218,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210050
Numéro CAS: 6902-91-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6a2ee233f3c236ffd64b4cd75ffa2293c59ccb0&vid=f6a2ee233f3c236ffd64b4cd75ffa2293c59ccb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité