Gomisin C ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Schisantherin A, (5S,6S,7S,13aS)-5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,3,13-tetramethoxy-6,7-dimethylbenzo[3,4]cycloocta[1,2-f][1,3]benzodioxole-5,6-diol 5-Benzoate, (5S,6S,7S)-6-Hydroxy-1,2,3,13-tetramethoxy-6,7-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[3',4']cycloocta[1',2':4,5]benzo[1,2-d][1,3]dioxol-5-yl Benzoate
G0538-100MG G0538-25MG
TCIAG0538-100MGEA 382 EUR InStock
TCIAG0538-100MG TCIAG0538-25MG
Gomisin C ≥98.0% (par HPLC)
Gomisin C
Formule: C₃₀H₃₂O₉
MW: 536,58 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09026937
Numéro CAS: 58546-56-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité