N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazolin-4-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Gefitinib
G0546-1G G0546-5G
TCIAG0546-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAG0546-1G TCIAG0546-5G
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazolin-4-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazolin-4-amine
Formule: C₂₂H₂₄ClFN₄O₃
MW: 446,91 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04307832
Numéro CAS: 184475-35-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité